52054
Octyl 4-nitrophenyl hexylphosphonate
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Hexylphosphonic acid octyl 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCCCCCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C20H34NO5P/c1-3-5-7-9-10-11-17-25-27(24,18-12-8-6-4-2)26-20-15-13-19(14-16-20)21(22)23/h13-16H,3-12,17-18H2,1-2H3
chave InChI
ASHRBQSEDCWUGD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)