Documentos Principais
ALD00532
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-11
95%
Sinônimo(s):
Piperidin-1-yl(1H-pyrazol-1-yl)methanone, SHI-11
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N3O
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCCCC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C9H13N3O/c13-9(12-8-4-5-10-12)11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2
chave InChI
RVUWRYIKKXZWFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve