Documentos
392081
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphine
Sinônimo(s):
TTMPP
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3O)3C6H2]3P
Número CAS:
Peso molecular:
532.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
155-160 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
chave InChI
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Highly basic arylphosphine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 482-482 (1984)