485A-1
ATRX Rabbit Polyclonal Antibody
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein (XNP)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit blood
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (485A-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (485A-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (concentrate (485A-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-17))
vial of 7.0 mL (concentrate (485A-18-RUO) Research Use Only)
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (485A-18))
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:50-1:50 (concentrated))
Isotipo
IgG
controle
astrocytoma, brain, glioblastoma, oligodendroglioma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Descrição geral
Qualidade
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2