45690
Eritrosina extra azulada
for microscopy (Bact., Hist.)
Sinônimo(s):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluoresceína, Iodoeosina, Vermelho ácido 51
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Hist.)
Formulário
solid
técnica(s)
titration: suitable
adequação
suitable for microscopy
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
359.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
182 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?