Documentos Principais
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)