98707
Eritrosina extra azulada
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluoresceína, Iodoeosina, Vermelho ácido 51
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Este Item | 198269 | E8886 | 87613 |
---|---|---|---|
TraceCERT® | - | - | - |
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | - | - | - |
wet ice | - | - | - |
2-8°C | room temp | room temp | - |
300 | 200 | 200 | 100 |
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
359.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
182 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)