391A
Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
About This Item
Produtos recomendados
descrição
DAB substrate kit
uso
sufficient for 10-120 manual assays
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Somente componentes do kit
- Diaminobenzidine 10 vial(s)
- Copper nitrate 2 vial(s)
- Gill Modified EA solution 100 mL
- Glutaraldehyde solution 2 x 75
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 100 mL
- Scott's Tap Water Substitute Concentrate 100 mL
- TRIZMAL™ Buffer Concentrate 50 mL
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Liq. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?