3871
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
12.5 mg/mL
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
chave InChI
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?