prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Princípio
Somente componentes do kit
- Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 3802Glutaraldehyde solution, for in vitro diagnostic use 75 mLSDS
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
69.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
20.6 °C
Conteúdo relacionado
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.