325M-1
CA-125 (OC125) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
diluted ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OC125, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (325M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (325M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (325M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (325M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (325M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1κ
controle
ovarian carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic, membranous
Informações sobre genes
human ... MUC16(94025)
Descrição geral
Anti-CA-125 antibody reacts with epithelioid malignancies of the ovary, papillary serous carcinoma of the cervix, adenocarcinoma of the endometrium, clear cell adenocarcinoma of the bladder, and epithelioid mesothelioma. The antigen is formalin resistant, permitting the detection of ovarian cancer by immunohistochemistry, although serum assays for this protein are widely used to monitor ovarian cancer. Anti-CA-125 also reacts with antigens in seminal vesicle carcinoma.
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2