Documentos Principais
27655
Sigma-Aldrich
Metanossulfonato sódico de colistina
from Bacillus colistinus
Sinônimo(s):
Colimicina sódica, Polimixina E sódica, Ácido metanossulfônico derivado de polimixina E
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H115N16Na5O28S5
Número CAS:
Peso molecular:
1759.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
fonte biológica
Bacillus colistinus
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
resíduo de ignição
~20%
perda
≤5.0% loss on drying
cor
white to off-white
pH
6.5-8.5
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
chave InChI
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
Descrição geral
Estrutura química: peptídeo
Aplicação
O metanossulfonato sódico de colistina é usado para permeabilizar membranas celulares bacterianas e estudar a hemaglutinação resistente à manose.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O metanossulfonato sódico de colistina é um antibiótico ciclopolipeptídico com capacidade de ligação a endotoxinas A atividade da colistina provém das regiões hidrofóbicas e hidrofílicas. Elas solubilizam a membrana citoplasmática, o que contribui para o efeito bactericida .
Modo de ação: Liga-se a lipídios na membrana citoplasmática da célula de bactérias gram negativas e prejudica a integridade da parede celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Bactérias gram negativas.
Embalagem
1g, 5g
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco. Mantenha em local seco.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Sigma-Aldrich
11702
Bacitracin
Cefotaxima suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
Sigma-Aldrich
C7039
Cefotaxima
Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Sigma-Aldrich
B0125
Bacitracin
Vancomicina BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
V1130
Vancomicina
Ampicilina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicilina
M.J. Rogers et al.
Infection (Munich), 14, 79-79 (1986)
Matthew E Falagas et al.
Expert review of anti-infective therapy, 6(5), 593-600 (2008-10-14)
Despite the constantly increasing need for new antimicrobial agents, antibiotic drug discovery and development seem to have greatly decelerated in recent years. Presented with the significant problem of advancing antimicrobial resistance, the global scientific community has attempted to find alternative
Roberto Imberti et al.
Chest, 138(6), 1333-1339 (2010-06-19)
Infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria have caused a resurgence of interest in colistin. To date, information about pharmacokinetics of colistin is very limited in critically ill patients, and no attempts have been made to evaluate its concentration in BAL.
Kavi J Littlewood et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 11(5), 419-426 (2012-06-22)
Various inhaled antibiotics are currently used for treating chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis (CF) patients, however their relative efficacies are unclear. We compared the efficacy of the inhaled antibiotics tobramycin (TIP, TIS-T, TIS-B), colistimethate sodium (colistin) and
Roberto Imberti et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(8), 4416-4421 (2012-06-13)
Intraventricular colistin, administered as colistin methanesulfonate (CMS), is the last resource for the treatment of central nervous system infections caused by panresistant Gram-negative bacteria. The doses and daily regimens vary considerably and are empirically chosen; the cerebrospinal fluid (CSF) pharmacokinetics