203A-1
Alpha-Fetoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (203A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (203A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (203A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (203A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (203A-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
controle
fetal liver
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Descrição geral
Positive staining with anti-AFP is seen in hepatocytes of the fetal liver and hepatoma. Since only traces of AFP are found in adult serum, elevated levels suggest either a benign or malignant lesion of the liver, a yolk sac carcinoma, or one of a few other tumors. Correspondingly, in conjunction with elevated serum levels, AFP has been immunohistochemically demonstrated in yolk sac tumors of gonadal and extragonadal sites, in hepatic malignancies, and in a few other neoplasms. The antigen is not denatured by most fixatives.
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)