Documentos Principais
18723
Sigma-Aldrich
Mant-ATP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23N6O14P3 · xC6H15N × yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
640.33 (anhydrous free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
liquid
pH
7.0-8.0
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kateřina Skopalová et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-10)
The active role of biomaterials in the regeneration of tissues and their ability to modulate the behavior of stem cells in terms of their differentiation is highly advantageous. Here, polypyrrole, as a representantive of electro-conducting materials, is found to modulate