A2647
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate
≥93% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
β,γ-Imidoadenosine 5′-triphosphate lithium salt hydrate, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], Adenylyl imidodiphosphate lithium salt hydrate, App(NH)p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
natural (organic)
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?