16609
1,2-Bis(2-amino-5-methylphenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,5′-Dimethyl-BAPTA-AM, MAPTAM
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C36H44N2O18/c1-23-7-9-29(37(15-33(43)53-19-49-25(3)39)16-34(44)54-20-50-26(4)40)31(13-23)47-11-12-48-32-14-24(2)8-10-30(32)38(17-35(45)55-21-51-27(5)41)18-36(46)56-22-52-28(6)42/h7-10,13-14H,11-12,15-22H2,1-6H3
chave InChI
HEOJVQZWOLQUDR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?