14561C
EX-CELL® VPRO Serum-Free Medium for Retinoblast Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Fabricação farmacêutica
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
suplemento
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2