Documentos Principais
137276
SAFC
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanol, 2-Bis(2-hidroxietil)amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Beilstein:
2205275
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
faixa de pH útil
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubilidade
water: 0.1 M, clear, colorless
adequação
suitable for manufacturing use
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
chave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)