Documentos Principais
1.03252
Millipore
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
230-237-7
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
soluble 579.9 g/L
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
chave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2