Documentos Principais
137252
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
faixa de pH útil
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
chave InChI
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)