10609
9-Anthracenecarbonyl cyanide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
α-Oxo-anthracene-9-acetonitrile, 9-Anthroyl nitrile
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
solid
pf
142-143 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol)
λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
chave InChI
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3