10112301
P4E6 cell line
human prostate, Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
product name
P4E6 cell line,
fonte biológica
human prostate
modo de crescimento
Not specified
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Stains positive for pancytokeratin, cytokeratin 8, vimentin (weak) and chromogranin A. Prostate markers expressed include prostate specific antigen (PSA) prostate specific membrane antigen (PSMA), negative for expression of androgen receptor (AR).
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 7,8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3