Documentos Principais
Hs 27
94041901, human prostate, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human prostate
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
46XY
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
Hs 27, 94041901
fonte biológica
human prostate
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
46XY
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human foreskin, fibroblast
Descrição de linhagem celular
Hs27 is one of a series of human foreskin fibroblast lines developed at NBL, California. The material was obtained from a normal new-born, and the cells possess the G6PD type A phenotype. Longevity studies carried out at NBL demonstrated that the cells can be propagated for 42 passages. There were no consistent aberrations in analysed cells. Ethnicity: Black.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)