Documentos Principais
027-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution (5 ML)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Thaw Neuron Coating Solution at room temperature. Pipette a sufficient amount of the Neuron Coating Solution to culture ware to cover the entire culture surface. Incubate the culture ware at 37oC for at least one hour or overnight.
Aspirate the Neuron Coating Solution from the culture ware. Rinse the culture surface twice with sterile PBS prior to use to remove unbound Neuron Coating Solution.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Poli-L-ornitina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P3655
Poli-L-ornitina