Documentos
029-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution II
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
forma
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Use for coating cell cultureware for select neurons, including RDGRN and HBN.
Qualidade
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1