G7893
Glicerol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
2.6-11.3 %
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
resíduo de ignição
≤0.0050%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): passes test
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
greener alternative product
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?