911038
Glicerol
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
- It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
- As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
- In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Características e benefícios
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource –Palm oil
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)