D56802
1,2-Dichlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1198 °F
Lim. expl.
9.2 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
178-180 °C (lit.)
pf
−18-−17 °C (lit.)
densidade
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the Wohl-Ziegler bromination of methoxyimino-o-tolyl-acetic acid methyl esters.
- To synthesize poly(butyleneterephthalate) copolyesters via polycondensation.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?