Documentos Principais
319996
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Beilstein:
605632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
grau:
ACS reagent
Ensaio:
≥99.5%
p.e.:
132 °C (lit.)
pressão de vapor:
11.8 mmHg ( 25 °C)
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1178 °F
Lim. expl.
7.1 %
Impurezas
≤0.004 meq/g Titr. acid
resíduo de evaporação
≤0.02%
cor
APHA: ≤30
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
p.e.
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)