Documentos Principais
1.02930
Supelco
1,2-Dichlorobenzene
for extraction analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(Cl)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
202-425-9
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
180 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
1.33 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
1.33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
640 °C
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-12 % (v/v)
Impurezas
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
p.e.
180 °C/1013 hPa
pf
-17 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
solubilidade
0.13 g/L
densidade
1.31 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as HCl): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.01 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.0 °C - closed cup