Documentos Principais
576913
Sigma-Aldrich
Water solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Sinônimo(s):
Aqueous solution
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
técnica(s):
HPLC: suitable
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
0.1 % (v/v) formic acid
técnica(s)
HPLC: suitable
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is water containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques.
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3