516813
Peróxido de hidrogênio
50 wt. % in H2O, stabilized
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 200.7
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
concentração
50 wt. % in H2O
pf
−40 °C
densidade
1.197 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Epoxidation of alkenes in the presence of homogeneous metal catalyst.
- Oxidative halogenation in the presence of metal catalyst.
- Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones in the presence of polymer immobilised catalyst.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?