443786
Tetracloroetileno
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
PCE, Percloroetileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.83 (vs air)
pressão de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
técnica(s)
FTIR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
121 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?