Documentos Principais
270393
Sigma-Aldrich
Tetracloroetileno
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinônimo(s):
PCE, Percloroetileno
About This Item
Fórmula linear:
CCl2=CCl2
Número CAS:
Peso molecular:
165.83
Beilstein:
1361721
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
Ensaio:
≥99.9%
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
121 °C (lit.)
pressão de vapor:
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
densidade de vapor
5.83 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
121 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 290 nm Amax: 1.00
λ: 295 nm Amax: 0.30
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 305 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.03
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Microextração líquida-líquida dispersiva como uma nova abordagem de enriquecimento para análise de isótopo de carbono específico do composto de fenóis clorados.: Este estudo introduz uma nova técnica de microextração envolvendo tetracloroetileno, aumentando a sensibilidade e a especificidade da análise do isótopo de carbono em amostras ambientais complexas (Martin et al., 2024).
  • Síntese one-pot de foto sob demanda in situ de ésteres de carbonato de tetracloroetileno.: Esta pesquisa apresenta um novo método fotoquímico para sintetizar ésteres de carbonato de tetracloroetileno, demonstrando seu potencial na química orgânica sintética e aplicações industriais (Higashimura et al., 2024).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Octane analytical standard
Supelco
74820
Octane
David Vizcaya et al.
Occupational and environmental medicine, 70(2), 81-85 (2012-10-30)
To determine whether exposure to various chlorinated solvents is associated with lung cancer. Two case-control studies of occupation and lung cancer were conducted in Montreal, and included 2016 cases and 2001 population controls. Occupational exposure to a large number of
Koen G Zuurbier et al.
Journal of contaminant hydrology, 147, 1-13 (2013-02-26)
Groundwater systems are increasingly used for seasonal aquifer thermal energy storage (SATES) for periodic heating and cooling of buildings. Its use is hampered in contaminated aquifers because of the potential environmental risks associated with the spreading of contaminated groundwater, but
Bonnie L Hurwitz et al.
The ISME journal, 9(2), 472-484 (2014-08-06)
Microbes drive myriad ecosystem processes, and their viruses modulate microbial-driven processes through mortality, horizontal gene transfer, and metabolic reprogramming by viral-encoded auxiliary metabolic genes (AMGs). However, our knowledge of viral roles in the oceans is primarily limited to surface waters.
Krista Yorita Christensen et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 55(2), 198-208 (2012-11-14)
To evaluate the association between exposure to chlorinated solvents and cancer. We conducted a case-control study of occupational exposures and cancer in Montreal, Quebec, Canada, including 3730 cancer cases and 533 population controls. Occupational exposures were derived using a combination
Annika S Fjordbøge et al.
Journal of contaminant hydrology, 140-141, 56-66 (2012-09-27)
Field investigations on the effects of ZVI-Clay soil mixing were conducted at a small DNAPL source zone with PCE as the parent compound. In a one-year monitoring program, soil samples were collected at three horizontal sampling planes (2.5, 5.0 and