grau
reagent
densidade de vapor
9 (vs air)
pressão de vapor
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
flakes
resistividade
1.3E15 μΩ-cm
dilution
(for general lab use)
Impurezas
≤0.05% nonvolatile matter
p.e.
184 °C (lit.)
pf
113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
chave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a catalyst in the synthesis of the following:
- Quinoxalines by reacting 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds under microwave condition.
- N-Substituted pyrroles via condensation of 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran with amines under microwave condition.
- Disulfidation of alkenes.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?