1.04760
Iodine
purified by sublimation, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Iodine
About This Item
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.41 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
potência
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
Viscosidade cinemática
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
p.e.
185 °C/1013 hPa
pf
114 °C
densidade
4.93 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
chave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2