Documentos Principais
34875
Sigma-Aldrich
Metil-terc-butil éter
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
Ensaio:
≥99.8%
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
55-56 °C (lit.)
pressão de vapor:
4.05 psi
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.05 psi
Ensaio
≥99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
cor
APHA: ≤10
transmitância
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
55-56 °C (lit.)
pf
-110 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O terc-butil metil éter (éter metil terc-butílico, MTBE) é um aditivo da gasolina. Sua degradação oxidativa por cepas bacterianas que oxidam propano foi testada. Estudos cinéticos de sua oxidação termoassistida com persulfato em diversos valores de pH, temperatura, concentração de oxidante e níveis de concentração iônica indicam que a reação exibe um modelo de degradação de pseudoprimeira ordem.
Aplicação
O terc-butil metil éter (éter metil terc-butílico, MTBE) é usado para isolar e determinar quantitativamente carotenos e xantofilas de extratos de pericarpo de Capsicum annum por HPLC.
Outras notas
Aviso importante
  • O artigo número 34875-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34875-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo número 34875-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34875-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Shigeo Takashima et al.
Scientific reports, 10(1), 12988-12988 (2020-08-02)
Fatty acids (FAs) are the central components of life: they constitute biological membranes in the form of lipid, act as signaling molecules, and are used as energy sources. FAs are classified according to their chain lengths and the number and
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate
R J Steffan et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4216-4222 (1997-11-15)
Several propane-oxidizing bacteria were tested for their ability to degrade gasoline oxygenates, including methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether (TAME). Both a laboratory strain and natural isolates were able to degrade each compound after
Sarah K Abbott et al.
Lipids, 48(3), 307-318 (2013-01-29)
We have developed a protocol suitable for high-throughput lipidomic analysis of human brain samples. The traditional Folch extraction (using chloroform and glass-glass homogenization) was compared to a high-throughput method combining methyl-tert-butyl ether (MTBE) extraction with mechanical homogenization utilizing ceramic beads.
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10