319961
Carbon tetrachloride
reagent grade, 99.9%
Sinônimo(s):
Tetrachloromethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.32 (vs air)
pressão de vapor
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
76-77 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
chave InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A precursor to synthesize high-surface-area mesoporous carbon material by a self-templating method in the presence of sodium-potassium alloy (NaK) as a reducing agent.
- A reactant to synthesize 1,2-disubstituted cyclopentanes via Cu-catalyzed ring-closing Kharasch addition reaction with 1,6-dienes.
- A solvent as well as a reactant to prepare diphenyl carbonate from phenol and carbon dioxide in the presence of ZnCl2 as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?