About This Item
74.6 mmHg ( 20 °C)
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.77 (vs air)
pressão de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1043 °F
Lim. expl.
8 %
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
thiophene, passes test (limit ∼1ppm)
≤0.005% S compounds
≤0.05% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Heck Reaction of vinyl bromides with styrenes to synthesize functionalized 1,3-dienes.
- Gallium-catalyzed reductive lactonization of γ-keto acids to γ-lactone derivatives.
- Anionic polymerization of styrene and 1,3-butadiene in the presence of phosphazene as a base.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?