Documentos Principais
915424
Sigma-Aldrich
Benzeno-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Benzeno hexadeuterado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6
Número CAS:
Peso molecular:
84.15
Beilstein:
1905426
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
≥95 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
pf
6.8 °C (lit.)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)