249882
Aluminum chloride solution
1.0 M in nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
concentração
0.95-1.10 M (EDTA titration)
1.0 M in nitrobenzene
densidade
1.249 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)