245119
Reagent Alcohol
reagent, spectrophotometric grade, denatured, suitable for UV/Vis spectroscopy, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinônimo(s):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Reagent Alcohol, spectrophotometric grade
grau
denatured
reagent
spectrophotometric grade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Formulário
liquid
contém
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Lim. expl.
3.1-27.7 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.10% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
p.e.
78 °C
pf
-114 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Componentes
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?