212865
Copper(I) bromide
98%
Sinônimo(s):
Cuprous bromide
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
pf
504 °C (lit.)
densidade
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- enantioenriched, functionalized and protected propargylamines
- polyvinylchloride bearing benzoxazine side groups
- polybutadiene having benzoxazine side-groups (PB-benzoxazine)
- mononuclear complexes [Cu(L)(PPh3)2Br]
- Copper(I) bromide along with N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine participates in the living-radical polymerization of methyl methacrylate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3