Documentos Principais
923060
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cuprous bromide
About This Item
Fórmula linear:
CuBr
Número CAS:
Peso molecular:
143.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.9% trace metals basis
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
pf
504 °C (lit.)
densidade
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Copper bromide (CuBr) is used in Sandmeyer’s reaction to prepare aryl bromides from aryl diazonium salts. It is also used as a co-catalyst in Sonogashira coupling reaction. CuBr reacts with organolithium compounds to form organocopper complexes that are commonly used in organic synthesis for C-C bond formation.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Recent advances and perspectives in copper-catalyzed Sonogashira coupling reactions.
Thomas, A. et al
Royal Society of Chemistry Advances, 4(42), 21688-21698 (2014)