8.14658
Copper(II) bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Copper(II) bromide, Copper dibromide
Formulário
crystals
potência
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
900 °C/1013 hPa
pf
498 °C
solubilidade
1200 g/L
densidade
4.71 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3