208213
Polyphosphoric acid
reagent grade, 115% H3PO4 basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
115% H3PO4 basis
forma
viscous liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
300 °C (lit.)
densidade
2.06 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
PPA may be used as a catalyst during the synthesis of dimethyl carbonate (DMC) from urea and methanol. It also acts as an absorbent for the ammonia generated in the process. PPA may be used to prepare silica-supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2), an easy to handle, reusable heterogenous catalyst.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1