About This Item
powder, crystals or chunks
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 817 °C)
Ensaio
≥95.0%
Formulário
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
pf
563.7 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
chave InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- α-amino acids
- Prussian blue (cyanide pigment)
- nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?