Documentos Principais
1.06437
Supelco
Sodium cyanide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium cyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CNNa
Número CAS:
Peso molecular:
49.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
205-599-4
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥95.0% (silver nitrate titration)
Formulário:
solid
solubilidade:
370 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥95.0% (silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
4.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
7.7 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1496 °C/1013 hPa
pf
563 °C
solubilidade
370 g/L
densidade
1.6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750‑900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfide (S2-): ≤0.02%
traços de cátion
Pb: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/CN.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Green Synthesis of Sodium Cyanide Using Hydrogen Cyanide Extracted under Vacuum from Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves.: This study presents an innovative green approach to synthesizing sodium cyanide using hydrogen cyanide extracted from cassava leaves. The process involves maceration and vacuum extraction, producing NaCN with potential applications in environmentally friendly chemical synthesis and analytical methods (Monga et al., 2022).
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Hexacyanoferrate: ≤ 0.05 %
Sulphide (S): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3