183687
Reinecke salt
ACS reagent, ≥93.0%
Sinônimo(s):
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥93.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: chromium
Impurezas
≤0.05% insol. dil. HCl
pf
268-272 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
chave InChI
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?