12654
Potassium nitrite
meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
97-100.5%
Formulário
crystals
qualidade
meets analytical specification of FCC
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pf
350 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.35 part
alcohol: slightly soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
chave InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)